Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, color verde
GREENER_CHOICE
Identifique muestras con rapidez mediante los tapones de vial de microenvasado de perfil bajo de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en una amplia variedad de colores.
Marca:  Thermo Scientific™ 342821-0114
121.24 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21718" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10671674
  • 161.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Características:
Tapones de PPCO:
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • No citotóxicos ni apirógenos 
  • A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado
11 mm
Estéril
500
Copolímero de polipropileno
ISO 13485:2016
11 mm
Verde
PPCO
1000
Nalgene
500 bolsas,1000 cajas
Tapón
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.