Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, color verde
Identifique muestras con rapidez mediante los tapones de vial de microenvasado de perfil bajo de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en una amplia variedad de colores.
Marca: Thermo Scientific™ 342821-1112
84.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Características:
Tapones de PPCO:
- Esterilidad SAL 10-6
- Sin ARNasa/ADNasa
- No citotóxicos ni apirógenos
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
Especificaciones
Rosa | |
Copolímero de polipropileno | |
Copolímero de polipropileno | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Conformidad con la norma 21 CFR de la FDA | |
11 mm |
11 mm | |
Estéril | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.