Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
Recupere todo el contenido de viales de microenvasado de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con un fondo cónico.
134.00€ - 198.00€
Especificaciones
Descripción | Viales para microenvasado |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
Color | Natural |
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
Material | PPCO |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10089202
|
Thermo Scientific™
342810-0005 |
0,5 ml | 11 mm |
198.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10110323
|
Thermo Scientific™
342810-0020 |
2 ml | 11 mm |
134.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recupere todo el contenido de viales de microenvasado de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con radiación con haces electrónicos. Estos viales se han moldeado con una resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metales e incluyen un fondo cónico. Los viales con faldón se pueden centrifugar a 13,000 x g.
Características:- Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7.5 psig para el transporte aéreo.
- Conformes a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); libres de ARNasa/ADNasa
- Los componentes se suministran esterilizados (por radiación con haces de electrones) y listos para el llenado
- Esterilidad SAL de 10-6
- Los tapones de colores se envasan por separado
- A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Información para pedidos:
Los viales se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones con radiación con haces electrónicos por separado (n.º de cat. 342830)
Garantía: 90 días
Especificaciones
Viales para microenvasado | |
Natural | |
PPCO | |
1000 | |
Con faldón e interior cónico | |
Tapón de rosca (no incluido) | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial |
8 mm | |
13 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.