Learn More
Thermo Scientific™ Llave de acción rápida de ETFE de Tefzel Nalgene™
Descripción
Utilice las llaves de ETFE de Tefzel™ de acción rápida Thermo Scientific™ Nalgene™ como llaves de repuesto para las garrafas fluoradas Nalgene de la serie DS2327. Son químicamente resistentes a disolventes seleccionados y otros productos químicos. El cuerpo y el tapón son de etileno tetrafluoroetileno de Tefzel. Admite tubos con un D.I. de 5/8 in..
- Esterilizables en autoclave (desmontadas)
- Adaptador de tubo no incluido
Nota:
Los recipientes de LDPE, HDPE, PP y PMP Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo de soluciones compatibles, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | La llave de acción rápida de ETFE encaja en copas de llave de 1-1/8 pulg. para garrafas fluoradas de 1-1/8 pulg |
| Diámetro interior del tubo (imperial) | 5/8 pulg |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Garrafas fluoradas serie DS2327 |
| Material | ETFE |
| N.º por caja | 2/Cs. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Llave |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.