Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para parte superior de frasco estériles desechables Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrana de poliétersulfona (PES)
Realice la filtración estéril de medios de cultivo celular y suero con los filtros para parte superior de frasco estériles desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES.
Marca:  Thermo Scientific™ 595-4520
89.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.41300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10300461
  • 161.00€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
PRECAUCIÓN:Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío.Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procedimientos de vacío.
Descripción
Descripción
Realice la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones con los filtros para parte superior de frasco estériles desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES. Aumentan la velocidad de caudal y la capacidad de procesamiento, lo que a su vez aumenta la eficacia de la filtración y proporcionan un diseño exclusivo de la placa de soporte Rapid-Flow.
  • Disponible en membranas PES y SFCA. Los dispositivos están codificados por colores según la membrana.
  • Los dispositivos ofrecen el flujo más rápido y la obstrucción más baja de alternativas comparables
  • PES disponible de 0,1 um PES para protección de micoplasma
  • Los dispositivos PES 0,2 um realizan pruebas con embriones y células madre (MEA)
  • Sin pirógenos ni endotoxinas: las unidades Rapid-Flow cumplen con los estándares de prueba más rigurosos de cualquier unidad de filtración en vacío
  • Disponible con documentación estéril preparada para su uso
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
0,2 μm
45 mm
12
500 mL
75 mm
Membrana
Poliestersulfona (PES)
Estéril
12
Filtros para frascos
75 mm
Estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.