Learn More
Thermo Scientific™ Frascos estériles de almacenamiento con filtro Nalgene™ Rapid-Flow™
Ahorre tiempo y reduzca al mínimo la contaminación con estos frascos de almacenamiento con filtro esterilizados mediante radiación. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
Marca: Thermo Scientific™ 455-0150
95.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51200kg
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca al mínimo la contaminación con los frascos estériles de almacenamiento con filtro Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™. Utilícelos con filtros para parte superior de frasco Nalgene o como repuestos o receptáculos adicionales para las unidades de filtro de esterilización y cultivo tisular Nalgene. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
- La cámara de vacío permite incluir en la filtración suero u otros aditivos extra.
- Los tapones de cierre roscado a prueba de fugas† eliminan los cambios de pH en los frascos de almacenamiento, lo cual ayuda a prolongar la vida de los medios de cultivo almacenados
- Esterilizados por radiación gamma y envasados individualmente, con una vida útil de 5 años en condiciones de esterilidad.
- Apirógenos y no citotóxicos
- Disponible con documentación estéril preparada para su uso
Especificaciones
Frasco de poliestireno transparente de Virgon, tapón de HDPE virgen pigmentado blanco | |
Ancho | |
24 | |
150 mL |
Estéril | |
Ancho | |
24 | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.