Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE de color ámbar Nalgene™
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja materiales secos o líquidos fotosensibles de cualquier exposición. Los frascos rectangulares de polietileno de alta densidad (HDPE) de color ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ ocupan menos espacio en los estantes que los frascos redondos tradicionales. Estos frascos de HDPE están tienen paredes sólidas de laterales rectos y una boca ancha para facilitar el llenado. Su excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes hace de este el recipiente idóneo para muestreo, transporte o almacenamiento de materiales secos o líquidos sensibles a la luz ultravioleta.
- Tapón de rosca de polipropileno de color ámbar
- El PEAD de color ámbar reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
- Cumple los requisitos de transmisión de la luz de la norma 23 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Su forma rectangular es ideal para ahorrar espacio en el congelador a temperaturas de hasta -100 °C (-148 ° F)
- Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- A prueba de fugas†
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Ámbar |
Descripción | Frasco rectangular de boca ancha ámbar |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.5 pulg |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Material | HDPE |
Longitud (métrico) | 94 mm |
N.º por caja | 48 |
Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.