Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Descripción
Save space with the rectangular design of Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular HDPE Bottles with Closure, a good choice when space is at a premium.
- Resistentes a fisuras o punciones
- Construidos con polietileno de alta densidad con tapón de polipropileno
- A prueba de fugas†
- Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Natural |
Descripción | Frasco rectangular |
Diámetro (imperial) | 0,8 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,8 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 500 |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.