Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato rectangular Nalgene™ con llave Código de producto.: 10633521
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato rectangular Nalgene™ con llave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10633521
9 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Código de producto. 10633521
Marca: Thermo Scientific™ 23220020
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los garrafones transparentes rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
Los garrafones transparentes rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
Estos garrafones incorporan una abertura de boca ancha para el llenado y la limpieza. Con una resistente asa de acero inoxidable y resistencia extrema a los impactos. Ideal para uso en salas frías. Esterilizable en autoclave, transparente, graduado, a prueba de fugas†.
Características
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas
  • Su pared transparente hace que esta garrafa sea ideal cuando sea necesario inspeccionar su contenido
  • Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado; el adaptador de tubos no es esterilizable en autoclave
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Color Transparente
Descripción Garrafón transparente rectangular esterilizable en autoclave con llave
Diámetro interior del cuello (métrico) 86 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal cuando es necesaria la inspección visual del contenido
Altura con tapón (métrico) 361 mm
Incluye Copa de llave moldeada con adaptador para tubo
Longitud (métrico) 220 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave
Anchura (métrico) 153 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1404250 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/05/2024 Catalog Number2322-0020
Número de lote1394728 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/10/2023 Catalog Number2322-0020
Número de lote1376755 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/12/2022 Catalog Number2322-0020
Número de lote1356693 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/08/2022 Catalog Number2322-0020
Número de lote1323417 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/07/2021 Catalog Number2322-0020
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato rectangular Nalgene™ con llave >