Learn More
Thermo Scientific™ Clearboy™ rectangular de policarbonato Nalgene™ con llave, 20 l
144.87 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Descripción
Los garrafones transparentes rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
Estos garrafones incorporan una abertura de boca ancha para el llenado y la limpieza. Con una resistente asa de acero inoxidable y resistencia extrema a los impactos. Ideal para uso en salas frías. Esterilizable en autoclave, transparente, graduado, a prueba de fugas†.
Características
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
- La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas
- Su pared transparente hace que esta garrafa sea ideal cuando sea necesario inspeccionar su contenido
- Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado; el adaptador de tubos no es esterilizable en autoclave
- El tamaño de 20 litros tiene asideros moldeados en la pared lateral para un fácil manejo
- Esterilizable en autoclave/Transparente/Graduado.
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 5 gal . |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 100 mm |
Color | Transparente |
Descripción | Garrafón transparente rectangular esterilizable en autoclave con llave |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 86 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal cuando es necesaria la inspección visual del contenido |
Altura con tapón (métrico) | 399 mm |