Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato redonda Nalgene™ con tapón
Descripción
Los garrafones redondos transparentes Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy son duraderos y más ligeros y seguros que los de vidrio.
Útiles para la preparación de grandes volúmenes de medios y cultivos, sobre todo cuando sea importante la inspección visual del contenido. Esterilizables en autoclave para aplicaciones estériles e ideales para el almacenamiento refrigerado o congelado de soluciones acuosas como, por ejemplo agua estéril, reactivos acuosos y medios.
- Disponible en tamaños de 10 y 20 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
- Graduados en litros y en galones
- Moldeado con policarbonato duradero y transparente
- Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos
- Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
- Tapón de polipropileno con junta de TPE
Información para pedidos:
Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158), los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162), los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works™ (n.º de cat. 2135) y los frascos de validación Nalgene (n.º de cat. DS2127). Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149).
Nota:
Desengrane por completo las roscas del sistema de cierre y retire la llave antes de la esterilización en autoclave.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (imperial) | 2.5 gal . |
Capacidad (métrico) | 10 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83B |
Color | Transparente |
Descripción | Redondo transparente Clearboy |
Diámetro exterior (métrico) | 253 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de cultivos y medios de gran volumen, especialmente cuando se precise realizar una inspección visual., Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Altura con tapón (métrico) | 294 mm |
Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.