Learn More
Thermo Scientific™ Tarros Mason de PPCO Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10234501
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000mL
2000 ml
3000 ml
Transfiera líquidos en el laboratorio o sobre el terreno con estos tarros Mason de PPCO con tapón.
Los frascos tipo Mason de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son idóneos para trasvasar líquidos en el laboratorio o sobre el terreno cuando se utilizan con el tapón de trasvase de líquidos (DS2153).
El cuello de 70 mm de estos frascos se adapta a mezcladoras varias, y a accesorios y tapones con roscas de tipo Mason.
  • El cuello de 70 mm está diseñado para ajustarse a accesorios o tapones con roscas de tipo tarro Mason, mezcladores Osterizer™ u otro tipo de mezcladores con el mismo tipo de rosca
  • Boca ancha para facilitar el llenado o la recogida de muestras.
  • Esterilizable en autoclave
Incluye:
  • Cierre roscado de polipropileno
  • Los tapones de repuesto se pueden solicitar por separado (n.º de referencia cat. 712154-0700).
Notas:
  • Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
  • Los tarros Mason no ofrecen garantía a prueba de fugas. No se recomiendan para el transporte de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 61 mm
Para utilizar con (aplicación) Tapón para transferencia de líquidos DS2153-0700
Material PPCO
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Altura (métrico) 213mm
Tipo de producto Tarro tipo Mason con tapón
Altura (imperial) 8,4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 mm
Diámetro (métrico) 94 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No