Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de residuos de seguridad Nalgene™
Minimice las salpicaduras accidentales y las emisiones volátiles con el sistema de seguridad para residuos Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente a roturas y a productos químicos.
163.00€ - 164.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para la contención de residuos temporal |
---|---|
Tipo de producto | Sistema de seguridad para residuos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Diámetro de la abertura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Diámetro de la abertura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10098021
|
Thermo Scientific™
6379-0004 |
4 l | 38-430 | 14 cm | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
163.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10084680
|
Thermo Scientific™
6379-0010 |
10 l | 83B | 25 cm | FLPE |
164.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Minimice vertidos accidentales y emisiones volátiles con el sistema de seguridad para residuos Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente a roturas y a productos químicos, diseñado para el almacenamiento temporal para disolventes, productos químicos y residuos biológicos. Los embudos de residuos de seguridad incluyen un cierre de seguridad Easy Snap que minimiza el riesgo de salpicaduras accidentales y emisiones volátiles. El embudo se desatornilla sin dificultad del adaptador de embudo para facilitar la limpieza y permitir un acceso rápido. El cierre/adaptador incluye una ventilación que libera presión durante el vertido y reduce las emisiones durante su uso. Incluye un recipiente de recogida Nalgene.
Características:- El embudo de gran diámetro incluye una cubierta con cierre de seguridad Easy Snap que minimiza el riesgo de salpicaduras accidentales y emisiones volátiles.
- El embudo se desatornilla sin dificultad del cierre/adaptador de embudo de polipropileno para facilitar la limpieza y el acceso rápido.
- El tapón/adaptador incluye una toma de ventilación de tapón de polipropileno/PTFE que libera presión durante el vertido y evita las emisiones durante el uso.
- El adaptador también puede conectarse a un filtro de jeringa externo.
- La pantalla de polipropileno desmontable encaja en la parte inferior del embudo y atrapa las partículas de mayor tamaño como, por ejemplo, las varillas de agitación.
- No resistente a la exposición prolongada a luz UV.
- Incluye una botella Nalgene de HDPE de 4 litros o un garrafón Nalgene de FLPE de 10 litros.
- El sistema de 4 l incluye un embudo de residuos de seguridad de 14 cm (5,5 pulg) y el cierre y la botella Nalgene de HDPE e 4 l. Recomendado para residuos ácidos, básicos y alcohol.
- El sistema de 10 l incluye un embudo de residuos de seguridad de 25 cm (10 pulg) y el garrafón Nalgene de HDPE fluorado de 10 l con cierre. Recomendado para residuos de disolventes.
Información para pedidos:
Durante el transporte, la transferencia o el almacenamiento de los sistemas de residuos de seguridad es preciso utilizar contenedores secundarios (de venta por separado).
Incluye:
Recipiente de HDPE de 4 l (1,125 gal) o de HDPE fluorado de 10 l (2,625 gal), embudo desmontable con tapa, cierre/adaptador de embudo, filtro y pantalla.
Nota:
Estos sistemas no se corresponden a los envases de seguridad definidos en las directrices OSHA y están pensados solo para el desecho temporal de residuos. Es preciso deshacerse de dichos residuos en un plazo inferior a los 90 días desde la recogida inicial
Especificaciones
Para la contención de residuos temporal | |
Sistema de seguridad para residuos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.