Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de sellado Nalgene™ para los tubos para centrífuga Oak Ridge; tapón de rosca de PP, junta de silicona
GREENER_CHOICE
Garantice la ausencia de fugas a las velocidades máximas de > 10,000 x g, incluso cuando están llenos
44.95€ - 46.20€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona
Material de la punta Silicona
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10420533
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
713132-0063
Junta tórica de repuesto (para n.º de DS3132-0063])
46.20€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11969436
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
713132-0058
Junta tórica de repuesto (para n.º de DS3132-0058])
44.95€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones de polipropileno con junta de silicona
Antes de la esterilización en autoclave, coloque el tapón en la parte superior del recipiente, sin apretar las roscas.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Silicona
Silicona