Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de sellado Nalgene™ para tubos para centrífuga Oak Ridge
Utilice estos tapones de sellado para garantizar el servicio a prueba de fugas de los frascos de centrífuga a las velocidades máximas recomendadas.
Marca: Thermo Scientific™ DS3132-0024
32.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice el uso a prueba de fugas† de los frascos para centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ a sus velocidades máximas recomendadas utilizando los tapones de sellado Nalgene para los tubos para centrífuga Oak Ridge. Recomendados también para su uso al centrifugar materiales peligrosos.
Compatibilidad:
- DS3132-0058: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0250 y 3140-0250
- DS3132-0063: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 y 3122-1010
- DS3132-0020: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 28 y 30 ml
- DS3132-0024: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 35 y 50 ml
Nota:
Antes de la esterilización en autoclave, coloque el tapón en la parte superior del recipiente, sin apretar las roscas.
Especificaciones
24 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno, caucho rojo | |
2 | |
Tubos de 50 ml |
Tapón para tubo de centrífuga | |
Tapones de sellado para tubos para centrífuga Oak Ridge | |
2 | |
Nalgene™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7436840010 | Certificado de conformidad | 19/03/2025 | DS3132-0024 |
7448870010 | Certificado de conformidad | 19/03/2025 | DS3132-0024 |
7429757010 | Certificado de conformidad | 19/03/2025 | DS3132-0024 |
7442482010 | Certificado de conformidad | 20/01/2025 | DS3132-0024 |
7260484010 | Certificado de conformidad | 19/07/2017 | DS3132-0024 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.