Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Utilice estos embudos químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. Resistentes a productos químicos, a prueba de fugas y sin lubricación.
269.50€ - 918.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10425431
|
Thermo Scientific™
4301-0125 |
Embudo de separación FEP 125 ml; tapón de 28 mm | 125 ml |
585.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10558311
|
Thermo Scientific™
4301-0250 |
Embudo de separación FEP 250 ml; tapón de 33 mm | 250 ml |
789.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10684291
|
Thermo Scientific™
4301-0500 |
43 mm | 500 ml |
918.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10180401
|
Thermo Scientific™
4301-1000 |
Embudo de separación FEP 1000 ml; tapón de 53 mm | 1000 ml |
269.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10120551
|
Thermo Scientific™
4301-2000 |
Embudo de separación FEP 2000 ml; 53 mm | 2000 ml |
841.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice estos embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon® químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. El conjunto de llave de paso de TFE ofrece una excelente resistencia química, es a prueba de fugas† y no requiere lubricación ya que se puede desinfectar químicamente. Más transparentes que nuestros embudos de separación de polipropileno. Compatibles con todos los disolventes y reactivos de laboratorio habituales. No se astillan, rompen ni fragmentan como los embudos de separación de vidrio.
Características:- Resistentes a roturas e impermeables a cualquier producto químico utilizado en el embudo de separación.
- Sin ftalatos que contaminen los análisis.
- Útiles en las separaciones radiológicas y peligrosas.
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas
- Longitud del tubo: 65mm
Incluye:
Embudo de FEP Teflon™, llave de paso de TFE y tapón de rosca de ETFE Tefzel™
Información para pedidos:
Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidades para 125 ml y 1 L, solicite el n.º de cat. 714301-1025. Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidad para 2 L, solicite el n.º de cat. 714301-1050.
Nota:
El embudo se puede esterilizar en autoclave; la llave de paso se puede esterilizar químicamente. No es necesario lubricar la llave de paso.
Especificaciones
FEP de teflón |
Teflon™ y Tefzel™ son marcas comerciales registradas de DuPont utilizadas bajo licencia por Nalgene Nunc International Corporation.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.