Learn More
Tarro de medidor de sedimentación con tapa Nalgene™
Pieza de repuesto para el kit de medidor de sedimentación Nalgene™
Marca: Thermo Scientific Nalgene 711010-9507
139.26 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El tarro de medidor de sedimentación con tapa Nalgene™ es una pieza de repuesto del kit de medidor de sedimentación Nalgene™, n.º de cat. 1010-0507.El kit de medidor de sedimentación Nalgene™ se utiliza para analizar el proceso de lodos activados en plantas de tratamiento de aguas residuales.El tarro de 2 l es liviano, transparente y resistente a golpes, con graduaciones en blanco fáciles de leer.
Características:
- Ligero
- Transparente
- Resistentes a impactos
- Graduaciones blancas fáciles de leer
- Dimensiones aproximadas del tarro:de D.E.× Al:13,2 × 19,1 cm
- Material policarbonato
Especificaciones
Tarro de policarbonato de 2 l | |
Pieza de repuesto | |
Kit medidor de sedimentación Nalgene™ |