Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule) Código de producto.: 11339724
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule)
Código de producto. 11339724
Para casquillo de 0,75 pulg (19 mm) de tamaño
Click to view available options
Para casquillo de 0,75 pulg (19 mm) de tamaño
Código de producto. 11339724
Marca: Thermo Scientific™ 26720075
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con:Garrafas Nalgene
Las juntas sanitarias de silicona Thermo Scientific™ Nalgene™ para garrafas Nalgene™ protegen contra fugas, roturas y contaminación.Fabricadas con silicona curada al platino, estas juntas garantizan el máximo grado de pureza para aplicaciones biofarmacéuticas.
  • Esterilizables en autoclave
  • Se utiliza con garrafas Nalgene™ (n.º de cat. 2261, 2630 y 2640)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tamaño del tapón Tamaño de férrula de 0.75 pulg (19 mm)
Descripción Juntas sanitarias de silicona
Para utilizar con (equipo) Garrafas sanitarias Nalgene
Material Silicona
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Junta
Cantidad Case of 6
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule) >