Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ 4116-2800
158.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
- Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
- Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
- Excelente soporte de validación: Resguardo de validación disponible previa solicitud†
Nota:
† Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de soporte durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Especificaciones
95 oz | |
PETG | |
1 | |
Ninguno | |
Sí | |
Estrecha | |
Abombado | |
70 mm |
2800 mL | |
4 | |
Fernbach | |
No autoclavable | |
Sí | |
Estéril | |
Con ventilación |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.