Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca:  Thermo Scientific™
79.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10599592
  • 104.00€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
  • Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
  • Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
  • Excelente soporte de validación: Resguardo de validación disponible previa solicitud†
Nota:
† Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de soporte durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
64 oz
PETG
1
Ninguno
Estrecha
Abombado
45-430 mm
2000 mL
4
Erlenmeyer
No autoclavable
Sí
Estéril
Sólido; sin ventilación
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1374871 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number4113-2000
Número de lote1304252 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number4113-2000
Número de lote1348006 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number4113-2000
Número de lote1278525 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number4113-2000
Número de lote1371587 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number4113-2000
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril > Matraz Erlenmeyer estéril de PETG; 2000 ml; fondo abombado; tapón sin ventilación blanco
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.