Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ 4115-1000
70.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:- Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
- Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Especificaciones
32 oz | |
PETG | |
1 | |
Ninguno | |
Sí | |
Estrecha | |
Plano | |
45-430 mm |
1000 ml | |
6 | |
Erlenmeyer | |
No autoclavable | |
Sí | |
Estéril | |
Con ventilación |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.