Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ 4115-2000
82.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:- Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
- Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Especificaciones
64 oz | |
PETG | |
1 | |
Ninguno | |
Sí | |
Estrecha | |
Plano | |
45-430 mm |
2000 mL | |
4 | |
Erlenmeyer | |
No autoclavable | |
Sí | |
Estéril | |
Con ventilación |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421929 | Certificado de procesamiento | 13/02/2025 | 4115-2000 |
1415668 | Certificado de procesamiento | 12/02/2025 | 4115-2000 |
1421927 | Certificado de procesamiento | 12/02/2025 | 4115-2000 |
1420990 | Certificado de procesamiento | 11/02/2025 | 4115-2000 |
1415668 | Certificado de conformidad | 12/02/2025 | 4115-2000 |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promoción de la biología celular
Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.Promo Code: 24071Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.