Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Descripción
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
- Polietileno de alta densidad natural
- Tapón de rosca de polipropileno natural
- No esterilizables en autoclave
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Frasco cuadrado graduado |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Incluye | Graduaciones moldeadas |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 250 |
N.° por paquete | 250 |