Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados graduados Nalgene™; PPCO natural con tapón de PP, embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11309784
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Los frascos de copolímero polipropileno cuadrados graduados Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno son translúcidos y permiten ver el nivel de líquido.
Los frascos de copolímero polipropileno cuadrados graduados Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno son translúcidos y permiten ver el nivel de líquido.
Los frascos cuadrados tienen un diseño cuadrado que ahorra espacio con graduaciones moldeadas.
  • Tapón de rosca de polipropileno natural
  • Cuello con acabado antigoteo para facilitar la dispensación
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco cuadrado graduado
Diámetro (imperial) 2,13 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,10 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PPCO
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Graduaciones moldeadas
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Anchura (imperial) 2,12 in
Altura (imperial) 4,3 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 54 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No