Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
584.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Descripción
Products are ideal for storage and sampling of active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates. They are also well suited for the preparation and containment of buffers, cultures or prolonged storage of pH-sensitive liquids such as culture media. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
- Elimina los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave
- Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
- Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
- Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
- Resultan idóneos para el almacenamiento y el muestreo de principios activos y grandes cantidades de productos intermedios.
- Además, son aptos para la preparación y contención de tampones y para cultivos de almacenamiento prolongado de líquidos sensibles al pH, como los medios de cultivo.
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Envasados en bandejas retractiladas al vacío.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,5 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,55 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, preparación, contención, almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Altura con tapón (métrico) | 64 mm |
Material | PETG |
N.º por caja | 70/Cs. |