Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ con tapón de 500 ml
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Descripción
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG de almacenamiento con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ certificados, estériles y apirógenos. Resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y productos intermedios a granel, y también son adecuados para la preparación y contención de tampones, cultivos o el almacenamiento prolongado de líquidos sensibles a pH como medios de cultivo.
Características:
- Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
- Aptos para almacenamiento congelado hasta -40 °C
- Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
- Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
- Estériles y apirógenas
- Disponibles en formato para pequeñas partículas
- Avalados por una amplia documentación de validación
Información para pedidos:
- Envasados en bandejas envueltas al vacío.
Nota:
- El modelo de 2 l tiene asas moldeadas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,9 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,10 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento congelado hasta −40 °C |
Material | PETG |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 12 |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.