Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ con tapón:
Descripción
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG de almacenamiento con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ certificados, estériles y apirógenos. Resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y productos intermedios a granel, y también son adecuados para la preparación y contención de tampones, cultivos o el almacenamiento prolongado de líquidos sensibles a pH como medios de cultivo.
Características:
- Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
- Aptos para almacenamiento congelado hasta -40 °C
- Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
- Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
- Estériles y apirógenos
- Disponibles en formato para pequeñas partículas
- Avalados por una amplia documentación de validación
Información para pedidos:
- Envasados en bandejas envueltas al vacío.
Nota:
- El modelo de 2 l tiene asas moldeadas.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1.496 pulg |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,55 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento congelado hasta menos 40 ºC, Media/Buffer Storage, Storage |
Material | PETG |
N.º por caja | 96/Cs. |
N.° por paquete | 24/Pk. |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423933 | Certificado de conformidad | 11/04/2025 | 2019-0030 |
1423866 | Certificado de conformidad | 05/03/2025 | 2019-0030 |
1331720 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2019-0030 |
1423866 | Certificado de procesamiento | 20/03/2025 | 2019-0030 |
1341792 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 2019-0030 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.