Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ con tapón:
Catalog Number p-4521806
204.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1 l
2000 ml
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con estos frascos, que resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y los productos intermedios a granel.
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG de almacenamiento con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ certificados, estériles y apirógenos. Resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y productos intermedios a granel, y también son adecuados para la preparación y contención de tampones, cultivos o el almacenamiento prolongado de líquidos sensibles a pH como medios de cultivo.
Características:
  • Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
  • Aptos para almacenamiento congelado hasta -40 °C
  • Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
  • Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Estériles y apirógenos
  • Disponibles en formato para pequeñas partículas
  • Avalados por una amplia documentación de validación
Información para pedidos:
  • Envasados en bandejas envueltas al vacío.
Nota:
  • El modelo de 2 l tiene asas moldeadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1.496 pulg
Diámetro interior del cuello (imperial) 0.55 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento congelado hasta menos 40 ºC, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
N.º por caja 96/Cs.
N.° por paquete 24/Pk.
Esterilidad estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Certificaciones/conformidad Los frascos y los tapones cuentan con certificación de esterilización por radiación (SAL 10-6), con apirógenos y no citotóxicos y cumplen las directrices de USP Clase VI.
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 64 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 2,52 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 38 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.