Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de tinción Nalgene™
Descripción
Coloree, fije y manipule membranas y geles de electroforesis frágiles con menos probabilidades de producir daños que con los métodos convencionales. Las cajas de tinción Thermo Scientific™ Nalgene™ están equipadas con un drenaje inferior que permite cambiar la solución sin alterar al resto de contenido frágil de la caja. Las cajas tienen capacidad para la mayoría de los geles junto con de 500 a 750 de líquido.
- Caja de polimetilpenteno y cubierta de copolímero de polipropileno
- Útiles en el intervalo de temperatura de -70° a +70 °C (-94° a +158 °F)
- Buena compatibilidad química con ácidos, bases y disolventes orgánicos seleccionados para una gama versátil de protocolos
- Tapón de LDPE en la parte inferior para facilitar el drenaje del líquido con manipulación mínima del gel y proporciona un sellado a prueba de fugas
- El enchufe no interfiere con la cubierta o el contenido de las cajas una mesa de trabajo o un agitador
- Apilable, con un asa en cada extremo para un transporte seguro y fácil
- Apto para microondas y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de tinción de geles |
| Material | PMP |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 1 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12.7 x 12.7 x 5.08cm (5 x 5 x 2 pulg) |
| Longitud (imperial) | 12,7 cm (5 pulg) |
| Longitud (métrico) | 12.7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Anchura (métrico) | 12.7 cm |
| Altura (imperial) | 5,08 cm (2 pulg) |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.