Learn More
Thermo Scientific™ Fórceps de acero inoxidable Nalgene™, punta curva
Los fórceps de acero inoxidable Nalgene están disponibles con punta curva y recta. El estilo de punta curva se ha diseñado para una cómoda extracción y manipulación de las membranas de filtración.
Marca: Thermo Scientific™ DS0399-0001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable
- Autocierre (punta curva)
- Área de sujeción serrada.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Doblado | |
Acero inoxidable | |
Fórceps de acero inoxidable, punta doblada | |
Doblados, cierre automático |
1 | |
Pinzas | |
Unidad |