Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para almacenamiento de microplacas Nalgene™
Las gradillas para almacenamiento en horizontal Thermo Scientific™ Nalgene garantizan un sistema cómodo y seguro para guardar y transportar muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas de bancos criogénicos.
521.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para microplacas |
---|---|
Color | Plata |
Material | Aluminio |
Forma | Rectángulo |
Anchura (métrico) | 13,9 cm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10718702
|
Thermo Scientific™
5039-0048 |
Microplacas |
521.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las gradillas para almacenamiento en horizontal Thermo Scientific™ Nalgene garantizan un sistema cómodo y seguro para guardar y transportar muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas de bancos criogénicos.
Son perfectas para almacenar bibliotecas de genomas, bibliotecas de ADN y ARN, y componentes para análisis de detección de alto rendimiento.
Gradillas resistentes y preparadas para almacenar bibliotecas de genomas, bibliotecas de ADN, ARN, componentes para análisis de detección de alto rendimiento y para el almacenamiento a corto o largo plazo de componentes o microbios.- Compatibles con viales de almacenamiento criogénico Cryobank de 1 ml El diseño horizontal resulta adecuado para la mayoría de refrigeradores y congeladores El clip de retención, colocado en todos los compartimentos, asegura las placas en su lugar Con asas superiores y laterales para un transporte más cómodo Soporte para etiqueta que facilita la identificación del contenido de la gradilla
Especificaciones
Rack para microplacas | |
Aluminio | |
13,9 cm | |
21,6 cm |
Plata | |
Rectángulo | |
5,5 in | |
8,5 in |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.