Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador de agua de lluvia con frasco de HDPE Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8456000
Click to view available options
Incluye:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Tubo de HDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11349754
Marca: Thermo Scientific™ 11001000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tomamuestras de agua de lluvia Thermo Scientific Nalgene se fabrica en polietileno de alta densidad (PEAD) e incluye una válvula de bola y un tapón de polipropileno.
Recoja el primer litro de muestra puntual durante los primeros minutos del flujo de descarga de agua de lluvia con el muestreador de agua de lluvia con frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. A prueba de fugas† con el tapón puesto. El dispositivo de muestreo es de un solo uso. Utilícelo con el kit de montaje de agua de lluvia (n.º de cat. 1160-1000). Ideal para recoger muestras para análisis inorgánicos. Haga clic aquí para ver nuestro vídeo de instrucciones sobre el muestreador de agua de lluvia.
Características:
  • A prueba de fugas† con el tapón de polipropileno puesto.
  • El dispositivo de muestreo desechable es de un solo uso.
  • Ideal para recoger muestras para análisis inorgánicos.
Incluye:
Junta de EPDM, válvula esférica de polipropileno y cierre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de agua
Material HDPE
Descripción Muestreador de agua pluvial de 1 l de HDPE
Incluye Frasco de HDPE
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Tamaño del tapón 63 mm
Certificaciones/conformidad Cumple la norma EPA NPDES MSGP (Reglamento Federal FRL-6880-5 10/20/00) y los requisitos de recogida de muestras de la mayoría de los estados.
Cantidad 1/paq., 4/caja
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.