Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
Descripción
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
- Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores: visualización sencilla del contenido
- Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
- Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
- Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
- Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
- No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
- Esterilizable en autoclave/transparente
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,5 oz, 15 ml |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,2 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Incluye | Cubierta |
Material | policarbonato |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420298 | Certificado de conformidad | 07/01/2025 | 2116-0015 |
1419768 | Certificado de conformidad | 31/12/2024 | 2116-0015 |
1418530 | Certificado de conformidad | 24/12/2024 | 2116-0015 |
1376799 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2116-0015 |
1410396 | Certificado de conformidad | 25/07/2024 | 2116-0015 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.