Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Nalgene™ Super Versi-Dry™
Click to view available options
Descripción:
150 Pk.
175 Pk.
Alfombrilla
Alfombrilla larga
Rollo
Rollo ancho
Rollo de paquete de dispensador de 76,2 m (250 pies)
Tamaño de la unidad:
4 rollos
61 metros
cada uno
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 175
paquete de 350
paquete de 50
Descripción
Absorba las salpicaduras y ofrezca amortiguación a los artículos que se pueden romper con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™. Son protectores de larga duración, impermeables, antideslizantes y resistentes a sustancias químicas. Capa superior de tipo textil que no se deshace ni siquiera con la humedad.
- Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
- Las hojas se mantienen planas y son antideslizantes.
- Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
- El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
- Super Versi-Dry absorbe rápidamente hasta 1050 ml/m2 para absorber rápidamente derrames con miles de Thermo Scientific Thirsty Cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector de superficie |
| Absorbencia | 1050 mL/m^2 |
| Longitud (imperial) | 100 pies |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Anchura (métrico) | 51 cm |
| Descripción | Rollo |
| N.º por caja | 4 rollos |
| N.° por paquete | 1 rollo |
| Descripción del artículo | Rollo de absorbancia súper Versi-Dry de 50,8 cm x 30,48 m (20 pulg x 100 pies); 4 rollos x 30,48 m (100 pies) |