Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Nalgene™ Super Versi-Dry™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10789601
Click to view available options
Descripción:
150 Pk.
175 Pk.
Alfombrilla
Alfombrilla larga
Rollo
Rollo ancho
Rollo de paquete de dispensador de 76,2 m (250 pies)
Tamaño de la unidad:
4 rollos
61 metros
cada uno
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 175
paquete de 350
paquete de 50
Código de producto. 10789601
Marca: Thermo Scientific™ 7420000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Absorba los derrames y amortigue los elementos rompibles con protectores de superficie duraderos, impermeables, antideslizantes y resistentes a productos químicos.
Absorba las salpicaduras y ofrezca amortiguación a los artículos que se pueden romper con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™. Son protectores de larga duración, impermeables, antideslizantes y resistentes a sustancias químicas. Capa superior de tipo textil que no se deshace ni siquiera con la humedad.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • Las hojas se mantienen planas y son antideslizantes.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Super Versi-Dry absorbe rápidamente hasta 1050 ml/m2 para absorber rápidamente derrames con miles de Thermo Scientific Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Absorbencia 1050 mL/m^2
Longitud (imperial) 200 pies
Longitud (métrico) 60,96m
Anchura (imperial) 40 pulg
Anchura (métrico) 101,6cm
Descripción Rollo ancho
N.º por caja 1 rollo
N.° por paquete 1 rollo
Descripción del artículo Versi-Dry de absorbancia súper de 101,6 cm x 61 m (40 pulg x 200 pies); 1 rollo x 61 m (200 pies)