Learn More
Thermo Scientific™ Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
54 mm
92 mm
155mm
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 1000 ml
Vaso de precipitados de 250 ml
Vaso de precipitados de 4000 ml
Altura (métrico):
28 mm
30 mm
31mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Agite continuamente aplicaciones de cultivo tisular a baja velocidad con las barras agitadoras magnéticas en suspensión Thermo Scientific™ Nalgene™.
Características:
- Los brazos se pueden plegar para ajustar las barras a aberturas de 38 mm
- La barra agitadora sobresale ligeramente de la superficie inferior del recipiente para reducir el efecto de molienda de las células.
- Acción constante a bajas velocidades
- Excelente resistencia a sustancias químicas y temperaturas de hasta 150 °C
- Imán Alnico V encapsulado en politetrafluoroetileno (PTFE) con soporte de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE).
Nota:
Desmontar para limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barra agitadora magnética en suspensión; barra agitadora flotante TFE/ETFE 92 (diám.) x 30 mm |
| Diámetro (imperial) | 3,625 in |
| Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados de 1000 ml |
| Altura (imperial) | 1,187 in |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 92 mm |
| Material | PTFE |
| Cantidad | 2/caja |
| Tipo | Barra agitadora |