Learn More
Thermo Scientific™ Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10494111
Click to view available options
Diámetro (métrico):
54 mm
92 mm
155mm
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 1000 ml
Vaso de precipitados de 250 ml
Vaso de precipitados de 4000 ml
Altura (métrico):
28 mm
30 mm
31mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10494111
Marca: Thermo Scientific™ DS66304000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas barras agitadoras magnéticas suspendidas para ofrecer una acción de agitación a baja velocidad constante en aplicaciones de cultivos tisulares.
Agite continuamente aplicaciones de cultivo tisular a baja velocidad con las barras agitadoras magnéticas en suspensión Thermo Scientific™ Nalgene™.
Características:
  • Los brazos se pueden plegar para ajustar las barras a aberturas de 38 mm
  • La barra agitadora sobresale ligeramente de la superficie inferior del recipiente para reducir el efecto de molienda de las células.
  • Acción constante a bajas velocidades
  • Excelente resistencia a sustancias químicas y temperaturas de hasta 150 °C
  • Imán Alnico V encapsulado en politetrafluoroetileno (PTFE) con soporte de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE).
Nota:
Desmontar para limpiar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Barra agitadora magnética en suspensión; barra agitadora flotante TFE/ETFE 155 (diám.) x 31 mm
Diámetro (imperial) 6,125 in
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados de 4000 ml
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 31mm
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 155mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 2/caja; 1/pack
Tipo Magnético