Learn More
Thermo Scientific™ Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525883
Click to view available options
Diámetro (métrico):
54 mm
92 mm
155mm
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 1000 ml
Vaso de precipitados de 250 ml
Vaso de precipitados de 4000 ml
Altura (métrico):
28 mm
30 mm
31mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10110601
Marca: Thermo Scientific™ DS66300250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas barras agitadoras magnéticas suspendidas para ofrecer una acción de agitación a baja velocidad constante en aplicaciones de cultivos tisulares.
Agite continuamente aplicaciones de cultivo tisular a baja velocidad con las barras agitadoras magnéticas en suspensión Thermo Scientific™ Nalgene™.
Características:
  • Los brazos se pueden plegar para ajustar las barras a aberturas de 38 mm
  • La barra agitadora sobresale ligeramente de la superficie inferior del recipiente para reducir el efecto de molienda de las células.
  • Acción constante a bajas velocidades
  • Excelente resistencia a sustancias químicas y temperaturas de hasta 150 °C
  • Imán Alnico V encapsulado en politetrafluoroetileno (PTFE) con soporte de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE).
Nota:
Desmontar para limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Barra agitadora magnética en suspensión; barra agitadora flotante TFE/ETFE 54 (diám.) x 28 mm
Diámetro (imperial) 2,125 in
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados de 250 ml
Altura (imperial) 1,125 in
Altura (métrico) 28 mm
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 54 mm
Material PTFE
Cantidad 1 unidad
Tipo Barra agitadora