Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga Nalgene™ fabricados con fluoropolímero de Teflon™, 250 ml
Descripción
Realice extracciones, digestiones y precipitaciones de lípidos y fenoles de baja velocidad con los frascos para centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ fabricados con fluoropolímero de Teflon™. La solución perfecta con rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™, moldeados con FRP traslúcido que resiste a la mayoría de los disolventes ácidos, básicos y orgánico.
- FEP Proporciona una excelente resistencia química
- Uso en temperaturas de – 100° a + 150 °C
- Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 100 % de su capacidad total
- Para una mayor garantía de estanqueidad† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos, utilícelos con conjuntos de cierre hermético de PP (DS3131-0038).
Requiere:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor Sorvall GSA, es necesario utilizar un adaptador de frascos de centrífuga Nalgene (DS3125-0250).
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Frasco de FEP de Teflon con tapón de ETFE Tefzel |
Material | PTFE FEP |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 1 |
Capacidad nominal | 250 mL |
Graduated | No |
Fuerza máx. | 4.000 x G |
Mostrar más |
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.