Learn More
Thermo Scientific™ Frasco antigoteo Nalgene™ fabricado con fluoropolímero Teflon™, tapón antigoteo y tapón fabricados con Tefzel™
Descripción
Dispense ácidos/álcalis fuertes, reactivos y disolventes con el frasco cuentagotas Thermo Scientific™ Nalgene™ fabricado con fluoropolímero de Teflon™, tapa y tapón cuentagotas con Tefzel™, que ofrece una excelente resistencia química para dispensar prácticamente cualquier producto químico. El tapón para boquilla unido al frasco se ajusta de forma segura y no salta ni presenta fugas si se aprieta el frasco cerrado. Se puede utilizar en un amplio intervalo de temperatura de −105 °C a +150 °C. A prueba de fugas† cuando se utiliza con el tapón Nalgene suministrado y esterilizable en autoclave.
- Dispensación gota a gota para una dispensación fiable.
- Fácil de manejar con una sola mano, de forma que la otra quede libre.
- Transparente para poder ver fácilmente los niveles de líquido
- Incluye tapa y tapón cuenta gotas de ETFE
Información para pedidos:
Uno por paquete; caja de cuatro.
Especificaciones
Capacidad | 1 oz, 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Blanco |
Descripción | Frasco de dispensación con gotero Teflon de propileno fluorado del etileno (FEP) con boquilla y tapón cuentagotas |
Material | FEP |
N.º por caja | 4 |
N.° por paquete | 1 |
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.