Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de teflón FEP con tapones Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10152491
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
33 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10152491
Marca: Thermo Scientific™ 41060125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trabaje con disolventes orgánicos y agentes oxidantes concentrados de forma eficaz con estos matraces, que son irrompibles y resisten prácticamente todos los productos químicos.
Los matraces de teflón FEP con tapones Thermo Scientific Nalgene resultan útiles con todos los disolventes orgánicos y oxidantes concentrados.
Combinan una excelente resistencia a productos químicos de Teflón* FEP con la comodidad que proporciona un tapón de rosca. Son irrompibles, casi transparentes, no contaminantes y resistentes a prácticamente todos los productos químicos.
  • Para realizar trabajos con metales traza, esterilícelos químicamente o hiérvalos en ácido nítrico concentrado
  • Soportan temperaturas de entre -270° y +205 °C (de -454° a +401 °F); cierre, de entre -100° y +150 °C (de -148° de +302 °F) para cubrir un amplio rango de aplicaciones exigentes.
  • Tapón de rosca que protege de salpicaduras y contaminación.
  • Esterilizable en autoclave/Teflón FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 oz
Descripción Tapón de rosca de FEP para matraz Erlenmeyer 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Material FEP
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón 33 mm
Mostrar más Mostrar menos
Advertencia: Afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave.