Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de teflón FEP con tapones Nalgene™
Los matraces de teflón FEP con tapones Thermo Scientific Nalgene resultan útiles con todos los disolventes orgánicos y oxidantes concentrados.
90.50€ - 125.00€
Especificaciones
Material | FEP |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10152491
|
Thermo Scientific™
4106-0125 |
125 ml | 33 mm |
90.50€
cada uno |
|
||||
10454881
|
Thermo Scientific™
4106-0250 |
250 ml | 38 mm |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces de teflón FEP con tapones Thermo Scientific Nalgene resultan útiles con todos los disolventes orgánicos y oxidantes concentrados.
Combinan una excelente resistencia a productos químicos de Teflón* FEP con la comodidad que proporciona un tapón de rosca. Son irrompibles, casi transparentes, no contaminantes y resistentes a prácticamente todos los productos químicos.
- Fabricados con teflón FEP resistente a los productos químicos, incluyen tapón de rosca de etilenotetrafluoretileno Tefzel™
- Casi transparentes
- Esterilizables en autoclave; afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave.
- Para realizar trabajos con metales traza, esterilícelos químicamente o hiérvalos en ácido nítrico concentrado
- Soportan temperaturas de -270° a +205°C (de -454° a +401°F); tapón, de -100° a +150°C (de -148° a +302°F)
Especificaciones
FEP | |
No | |
Estrecha | |
Plano |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
No estéril | |
Rosca |
Advertencia: Afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave.