Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubos de ensayo de policarbonato Nalgene™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
20mm Tubes
Tubos de 15 a 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Descripción
Los racks (o gradillas) de tubos de ensayo de policarbonato Thermo Scientific Nalgene son útiles para la incubación de cultivos líquidos en pendiente.
Este rack se puede inclinar 5 ó 20 grados para permitir el endurecimiento de los medios en un ángulo en la incubación de cultivos en líquidos.
- Tras su procesamiento en hornos de microondas, coloque los tubos rellenos de medios a una inclinación de 5° o 20°
- Los medios de cultivo se endurecerán con una inclinación constante.
- Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua sin flotar.
- Esterilizables en autoclave; Nota: La esterilización en autoclave hace disminuir su resistencia con el tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo, con inclinación, blanco, PC, 16 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (15 a 16 mm) |
| Material | Policarbonato |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15 a 16 mm |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |