Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Catalog Number 10485123
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Los frascos para diagnóstico de HDPE ámbar translúcido Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno ámbar opaco se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico de HDPE ámbar translúcido Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno ámbar opaco se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos.
Características:
  • Frascos de polietileno de alta densidad no estériles
  • Tapones de polipropileno opaco sin revestimiento
  • Paredes uniformes y duraderas resistentes a fisuras y punciones
  • No citotóxicos
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se envasan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón: 2000 por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Ámbar translúcido
Descripción 3,4 ml, tapón de 20-415, embalaje a granel
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material HDPE ámbar
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estériles
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Frasco para diagnóstico
Anchura (imperial) 0,62 in
Altura (imperial) 1,58 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-415 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.