Learn More
Thermo Scientific™ Desecador de diseño clásico de policarbonato transparente Nalgene™
GREENER_CHOICE
Mantenga un sellado hermético en el desecador de diseño clásico de policarbonato transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ sin necesidad de utilizar grasa para vacío.
Marca:  Thermo Scientific™ 5311-0250
145.07 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10528861
  • 204.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
No esterilice el policarbonato en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores. No se quiebra ni implosiona en vacío total si se utiliza según las instrucciones que acompañan al producto.
Descripción
Descripción
Mantenga un sellado hermético en el desecador de diseño clásico de policarbonato transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ sin necesidad de utilizar grasa para vacío que puede actuar como una posible sustancia contaminante para el laboratorio. Ligero y prácticamente irrompible, el desecador se puede utilizar bajo vacío total y sin condiciones de vacío, además de constituir una excelente alternativa al vidrio.
  • Su base amplia garantiza una excelente estabilidad
  • Dimensiones parecidas a las de los desecadores de vidrio, pero más económico
  • Máxima comodidad de uso gracias a sus tomas en tapa y base
  • Mantiene un vacío de 71,1 cm (28 in.) de Hg durante 24 horas
  • La junta tórica de silicona garantiza su estanqueidad
  • Llave de paso desmontable que se puede sustituir o retirar en caso necesario. La toma se puede cerrar con un tapón (incluido) mientras no se utiliza
  • No esterilice en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores
  • Transparente
**La placa base se vende por separado**
Información para pedidos:
  • Admite una placa desecante estándar de 230 mm como Nalgene 5312-0230 (NO SUMINISTRADA)
  • Admite tubos de vacío con un diámetro interno de 0,6 hasta 1 cm.
  • Piezas de repuesto disponibles: Conjunto de llave de paso (n.º de cat. 715311-0010) y cubierta desecador (n.º cat. 715311-0250)
No esterilice el policarbonato en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores. No se quiebra ni implosiona en vacío total si se utiliza según las instrucciones que acompañan al producto.
Se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desecador PC de 250 mm (sin placa base)
30,23 cm (7.7 pulg)
13 in
11 pulg, 28 cm
2 lb
Desecador para vacío de carga superior
33 cm
10 pulg
25 cm
907 g
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1422793 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2025 Catalog Number5311-0250
Número de lote1421019 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/01/2025 Catalog Number5311-0250
Número de lote1284209 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5311-0250
Número de lote1418336 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/11/2024 Catalog Number5311-0250
Número de lote1409240 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/06/2024 Catalog Number5311-0250
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Desecador de diseño clásico de policarbonato transparente Nalgene™ > Desecador, diseño clásico