Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo Y Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
Marca:  Thermo Scientific™ 6152-0312
23.04 EUR hasta el 2024-08-02
Use el código promocional "21702" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020601
  • 31.33€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Conectores para tubos
Esterilizable en autoclave
7,93 mm
DI de 5/16 pulg.
Conector tipo Y
1,9 cm (5 x 16 pulg)
Polipropileno
12/paquete, 72/case
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.