Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo Y Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
Marca: Thermo Scientific™ 6152-0250
117.37 EUR hasta el 2024-08-02
Use el código promocional "21702" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
- Estructura de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
6,35 mm | |
72 |
Conector tipo Y | |
Polipropileno | |
DI de 1/4 pulg. |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.