Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10529471
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
Los frascos lavadores de seguridad Thermo Scientific Nalgene Unitary incluyen una boca ancha para llenado más fácil y rápido, y son rojos para facilitar la identificación
Los frascos lavadores de seguridad Thermo Scientific Nalgene Unitary incluyen una boca ancha para llenado más fácil y rápido, y son rojos para facilitar la identificación
Frascos lavadores rojos, flexibles y distintivos, con tubo dispensador sin contaminación.
  • Los frascos son de color rojo para facilitar su identificación y reconocimiento instantáneo, para su uso con ácidos, bases y alcoholes; incluyen tapones de rosca de polipropileno rojo.
  • El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.†
  • La punta ofrece un flujo ultrafino, recto y uniforme para una dispensación de precisión, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
  • El contenido se puede dispensar sin volcarlo ni agitarlo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Rojo
Descripción Tubo/frasco de LDPE
Material LDPE
N.º por caja 4
N.° por paquete 4
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavado de seguridad
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.