Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-2377334
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10170591
Marca: Thermo Scientific™ 59720013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Semigradillas compactas ideales para su uso en incubadores, refrigeradores, congeladores y bajo campanas extractoras.
Se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo sin flotar.
  • Fabricadas con plástico de rendimiento ResMere™ resistente
  • Soportan la mayoría de sustancias químicas de laboratorio y temperaturas de hasta 121°C (249,8°F)
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Cada gradilla tiene capacidad para 36 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Semigradilla para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (13 mm)
Material Plástico acetálico
Posiciones 36
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 2,2 pulg (10,2 x 10,2 x 5,6cm)
Longitud (métrico) 10,2 cm
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 5,6 cm
Altura (imperial) 2,2 in
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm