Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™ Unwire™
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
16mm Tubes
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con las gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Las gradillas están moldeadas en una sola pieza para proporcionar resistencia y durabilidad adicionales para aplicaciones a temperatura ambiente.
Características:
- Gravedad específica superior a la del agua, de forma que la gradilla pueda mantenerse sumergida en un baño de agua.
- Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro o hasta 72 tubos de diámetros más pequeños.
- Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
- Admite grandes etiquetas para facilitar la identificación de las muestras.
Nota:
las gradillas no son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo Unwire |
| matriz, red, conjunto | 6 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (16 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 72 |
| Forma | Rectángulo |
| Estantes | 3 niveles |
| Mostrar más |